Learn More
4-bromo-3-méthyl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460561 5 g 5g
11450561 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460561 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20069.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13808-64-5 | Molecular Formula: C4H5BrN2 | Molecular Weight: 161.002 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13808-64-5
Formule moléculaire C4H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 161.002
Numéro MDL MFCD00005241
Clé InChI IXQPRETWBGVNPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-methylpyrazole, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-2h-pyrazole, 4-bromo-3-methyl pyrazole, 3-methyl-4-bromo-1h-pyrazole, pubchem22533, timtec-bb sbb003957, acmc-1buv4
CID PubChem 83741
Nom IUPAC 4-bromo-5-méthyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=C(C=NN1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Point de fusion 73°C to 77°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Poids de la formule 161.01
Pourcentage de pureté 97%