Learn More
4-Bromo-3-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498396 250 g -
11478396 10 g 10g
11488396 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498396 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15417.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6933-10-4 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6933-10-4
Formule moléculaire C7H8BrN
Poids moléculaire (g/mol) 186.05
Numéro MDL MFCD00007828
Clé InChI MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
CID PubChem 23359
Nom IUPAC 4-bromo-3-methylaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-methylaniline
Point de fusion 79°C to 83°C
Point d’ébullition 239°C to 241°C
Odeur Characteristic
Quantité 250 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2689600
Poids de la formule 186.06
Pourcentage de pureté 97%