Learn More
4-Bromo-3-méthylanisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435073
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435073 10 g 10g
11445073 50 g 50g
11459423 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435073 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12318.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27060-75-9 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27060-75-9
Formule moléculaire C8H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 201.063
Numéro MDL MFCD00060687
Clé InChI BLZNSXFQRKVFRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-5-methoxytoluene, 4-bromo-3-methylanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-methyl, 4-bromo-3-methyl-anisole, unii-okr329132j, 1-bromo-2-methyl-4-methoxybenzene, 1-brom-4-methoxy-2-methylbenzol, pubchem3796, 3-methyl-4-bromoanisole, acmc-1cg4z
CID PubChem 117915
Nom IUPAC 1-bromo-4-méthoxy-2-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-methylanisole
Densité 1.45
Point d’ébullition 111°C to 112°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.561
Quantité 10 g
Beilstein 1933865
Poids de la formule 201.06
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.