Learn More
4-bromo-3-méthylbenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457056 25 g 25g
11309419 1 g 1g
11447056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25377.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 41963-20-6 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
4-bromo-3-methylbenzenecarbonitrile is a nitrile compound for proteomics research & a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromo-3-méthylbenzènecarbonitrile est un composé nitrile pour la recherche protéomique&, intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver au réfrigérateur à (2 -4°C). Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 41963-20-6
Formule moléculaire C8H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 196.047
Numéro MDL MFCD00031538
Clé InChI SKXUZFJOLNNWIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-3-methyl-benzonitrile, 4-bromo-3-methylbenzenecarbonitrile, 4-bromo-3-methylbenzonitrile, 2-bromo-5-cyanotoluene, pubchem3808, 4-bromo-m-tolunitrile, acmc-209jmj, ksc497m9n, 4-bromo-3-methyl benzonitrile
CID PubChem 2737494
Nom IUPAC 4-bromo-3-méthylbenzonitrile
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C#N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-methylbenzonitrile
Point de fusion 52°C to 54°C
Point d’ébullition 129°C to 130°C (5 mmHg)
Point d’éclair 96°C (205°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2354972
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 196.05
Pourcentage de pureté 98%