Learn More
4-bromo-3-méthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10475292 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10475292
Marque: Thermo Scientific Acros 368200050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14472-14-1 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14472-14-1
Formule moléculaire C7H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 187.04
Numéro MDL MFCD00079723
Clé InChI GPOQODYGMUTOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-methyl-phenol, 4-bromo-m-cresol, phenol, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl phenol, 4-bromo-5-methyl-phenol, 4-brom-3-methylphenol, zlchem 434, pubchem2201, 3-methyl-4-bromophenol, 2-bromo-5-hydroxytoluene
CID PubChem 72857
Nom IUPAC 4-bromo-3-méthylphénol
SMILES CC1=CC(O)=CC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-methylphenol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 57°C to 61°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 142°C to 145°C (23.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H3(CH3)OH
Quantité 5 g
Beilstein 06, IV, 1321
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou morceaux cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-3-methylphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.