Learn More
4-bromo-3-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10400913 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10400913 5 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10400913 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 326240050
 Article restreint
Expédition estimée: 10-02-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-nitroaniline
Note relative au nom 97%
CAS 53324-38-2
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 128°C to 132°C
Couleur Marron à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H5BrN2O2
Numéro MDL MFCD01320678
Quantité 5 g
Synonyme 4-bromo-3-nitro-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-3-nitro, 4-bromo-3-nitro-aniline, 4-bromo-3-nitrophenylamine, pubchem2613, 3-nitro-4-bromoaniline, 4-bromo-3-nitrobenzenamine, 4-bromanyl-3-nitro-aniline, ksc494a6p, benzenamine,4-bromo-3-nitro
Clé InChI PITHQPMZWKZGRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
Nom IUPAC 4-bromo-3-nitroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 217.02
CID PubChem 612299
Poids de la formule 217.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromo-3-nitroaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.