Learn More
4-Bromo-3-nitroanisole, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11317066
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11317066 5 g 5g
11327066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11317066 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L06944.06
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 5344-78-5 | C7H6BrNO3 | 232.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5344-78-5
Formule moléculaire C7H6BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 232.03
Numéro MDL MFCD00051511
Clé InChI KCOBIBRGPCFIGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-nitroanisole, 4-bromo-3-nitroanisol, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-nitro, 3-nitro-4-bromoanisole, 4-methoxy-2-nitrobromobenzene, 4-bromo-3-nitrothioanisole, 4-bromo-3-nitrophenyl methyl ether, 1-bromo-4-methoxy-2-nitro-benzene, timtec-bb sbb009974, pubchem2655
CID PubChem 79288
Nom IUPAC 1-bromo-4-methoxy-2-nitrobenzene
SMILES COC1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-nitroanisole
Point de fusion 29°C to 32°C
Point d’ébullition 153°C to 154°C (13 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 2446617
Poids de la formule 232.03
Pourcentage de pureté 96%