Learn More
Acide 4-bromo-3-nitrobenzoïque, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15478568 5 g 5g
15488568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61975.06
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 6319-40-0 | C7H4BrNO4 | 246.016 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6319-40-0
Formule moléculaire C7H4BrNO4
Poids moléculaire (g/mol) 246.016
Numéro MDL MFCD00272137
Clé InChI RVCTZJVBWNFYRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-3-nitro, 4-bromo-3-nitro-benzoic acid, zlchem 531, pubchem2194, acmc-209ndq, ksc353s1b, 4-bromo-3-nitrobenzoic acid #
CID PubChem 232986
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Point de fusion 199°C to 206°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 5 g
Poids de la formule 246.01
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide