Learn More
4-Bromo-3-nitrotoluène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469572 100 g 100g
11459572 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469572 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10718.22
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5326-34-1 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5326-34-1
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.03
Numéro MDL MFCD00024180
Clé InChI UPBUTKQMDPHQAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-nitrotoluene, 2-bromo-5-methylnitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-methyl-2-nitro, bromonitrotoluene-4, 1-bromo-4-methyl-2-nitro-benzene, 3-nitro-4-bromotoluene, pubchem9585, acmc-209l5d, ksc490m7t, tpc-i121
CID PubChem 79224
Nom IUPAC 1-bromo-4-methyl-2-nitrobenzene
SMILES CC1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-nitrotoluene
Point de fusion 29°C to 32°C
Densité 1.578
Point d’ébullition 96°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1945925
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 216.04
Pourcentage de pureté ≥98%