Learn More
4-bromo-3-phényl-1H-pyrazol-5-amine, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10123864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10123864 1 g Flacon en verre ambré 1g
10377064 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10123864 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM00411DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 2845-78-5
Formule moléculaire C9H8BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 238.09
Numéro MDL MFCD00082666
Clé InChI QTNVXMOPTHGCII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenylpyrazole, 4-bromo-5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-5-phenyl, acmc-20amn3, maybridge1_004579, 4-bromo-3-phenylpyrazole-5-ylamine, 4-bromo-5-phenylpyrazole-3-ylamine, 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazole-5-amine
CID PubChem 594319
Nom IUPAC 4-bromo-5-phényl-1H-pyrazol-3-amine
SMILES NC1=NNC(=C1Br)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 238.09
Pourcentage de pureté 95%