Learn More
4-bromo-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15485907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485907 250 mg 250mg
15465907 1 g 1g
15475907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15485907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33117.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19968-17-3
Formule moléculaire C4H2BrF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 214.973
Numéro MDL MFCD04969230
Clé InChI JTHNMRUVJDWVMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl, 1h-pyrazole,4-bromo-3-trifluoromethyl, 4-bromo-3-trifluoromethyl pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, acmc-209f4m, 4-bromo-3 trifluoromethyl-1h-pyrazole
CID PubChem 7147398
Nom IUPAC 4-bromo-5-(trifluorométhyl)1-H-pyrazole
SMILES C1=NNC(=C1Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Point de fusion 105°C to 107°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 214.97
Pourcentage de pureté 97%