Learn More
4’-Bromo-4-chlorobutyrophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491157 25 g 25g
11401167 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24146.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4559-96-0 | C10H10BrClO | 261.54 g/mol
4'-Bromo-4-chlorobutyrophenone is used as a pharmaceutical & syntheses material intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4′-Bromo-4-chlorobutyrophénone est utilisée comme intermédiaire de matériel de pharmaceutique & synthèse.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
La température de stockage est de 2 à 4°C et conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4559-96-0
Formule moléculaire C10H10BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 261.54
Numéro MDL MFCD00001006
Clé InChI WJKPUMBLABGUCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromophenyl-4-chlorobutan-1-one, 4'-bromo-4-chlorobutyrophenone, 1-4-bromophenyl-4-chloro-1-butanone, 1-butanone, 1-4-bromophenyl-4-chloro, acmc-20amn1, 4-chloro-p-bromobutyrophenone, 4-chloro-4'-bromobutyrophenone, 4-bromo-4-chlorobutyrophenone, 4/'-bromo-4-chlorobutyrophenone, 4'-bromo-gamma-chlorobutyrophenone
CID PubChem 78317
Nom IUPAC 1-(4-bromophényl)-4-chlorobutan-1-one
SMILES ClCCCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Bromo-4-chlorobutyrophenone
Point de fusion 35°C to 38°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 261.55
Pourcentage de pureté 98%