Learn More
4-Bromo-4’-hydroxybiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439762 5 g 5g
11449762 25 g 25g
11459762 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439762 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10819.06
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 29558-77-8 | C12H9BrO | 249.107 g/mol
A biphenyl starting material. 4-Bromo-(1,1-biphenyl)-4-ol is a useful intermediate. Vinylation of 4-bromo-4-hydroxybiphenyl and ethyl acrylate using Pd (OAc) 2/PPh 3 catalyst was studied. Ethyl 4-(4-hydroxyphenyl) cinnamate was formed as the vinylation product, while, 4-hydroxybiphenyl and ethyl cinnamate were formed as side products. Preparation of 4-cyano-4'-hydroxybiphenyl This was prepared from 4-bromo-4'-benzenesulphonyloxybiphenyl by first hydrolysing it to 4-bromo-4-hydroxybiphenyl using sodium hydroxide dissolved in a mixture of water and dioxan. The syntheses of the Nanocomposite dendrimers based on cyclic phosphazene cores: Amorphous materials, were accomplished by following a modified literature procedure by reacting phosphonitrilic chloride trimer with 4-bromophenol or 4-bromo-4-hydroxybiphenyl, respectively, in the presence of K 2 CO 3 in tetrahydrofuran (THF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un produit de départ de biphényle. Le 4′-bromo-(1,1′-biphényl)-4-ol est un intermédiaire utile. La vinylation du 4-bromo-4′-hydroxybiphényl et de l’acrylate d’éthyle à l’aide du cataclyseur Pd (Oac) 2/Pph 3 a été étudié. Le cinnamate d’éthyle 4-(4′-hydroxyphényl) se forme en tant que produit de vinylation, tandis que le 4-hydroxybiphényle et le cinnamate d’éthyle se forment en tant que produits secondaires. Préparation du 4-cyano-4′-hydroxybiphényl Ce composé a été préparé à partir de 4-bromo-4′-benzènesulphonyloxybiphényl en l’hydrolysant d’abord en 4-bromo-4-hydroxybiphényl à l’aide d’hydroxyde de sodium dissous dans un mélange d’eau et de dioxan. Les synthèses des Nanocomposites dendrimères basées sur des noyaux de phosphazènes cycliques : Les produits amorphes ont été réalisés en suivant une procédure de littérature modifiée en réagissant le trimère du chlorure phosphonitrile avec du 4-bromophénol ou du 4-bromo-4′-hydroxybiphényl, respectivement, en présence de K 2 CO 3 dans le tétrahydrofurane (THF).
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie) et dans le méthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29558-77-8
Formule moléculaire C12H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 249.107
Numéro MDL MFCD00059076
Clé InChI ARUBXNBYMCVENE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-4'-hydroxybiphenyl, 4'-bromo-1,1'-biphenyl-4-ol, 4-4-bromophenyl phenol, 4'-bromobiphenyl-4-ol, 4-hydroxy-4'-bromobiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-ol, 4'-bromo, 4-bromo-4-hydroxybiphenyl, pubchem23025
CID PubChem 95093
Nom IUPAC 4-(4-bromophényl)phénol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Br)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-4'-hydroxybiphenyl
Point de fusion 163°C to 168°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),and methanol.
Poids de la formule 249.11
Pourcentage de pureté 98%