Learn More
4-Bromo-4’ -iodobiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471519 100 g 100g
15461519 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15471519 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64355.22
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 105946-82-5 | C12H8BrI | 359.004 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105946-82-5
Formule moléculaire C12H8BrI
Poids moléculaire (g/mol) 359.004
Numéro MDL MFCD17676204
Clé InChI GWOAJJWBCSUGHH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-4'-iodobiphenyl, 4-bromo-4'-iodo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-4'-iodo, 1-bromo-4-4-iodophenyl benzene, 4'-bromo-4-iodobiphenyl, 4-iodo-4'-bromobiphenyl, 4-bromo-4'-iodo-biphenyl, 4-bromo-4/'-iodobiphenyl, ksc164g2f
CID PubChem 10904452
Nom IUPAC 1-bromo-4-(4-iodophényl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-4'-iodobiphenyl
Point de fusion 175°C to 179°C (literature)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3152
Beilstein 2518914
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 359
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide