Learn More
4-Bromo-4’-tert-butylbiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436140
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité unitSize
11436140 1 g 1g
11446140 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11436140 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27076.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 162258-89-1 | C16H17Br | 289.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 162258-89-1
Formule moléculaire C16H17Br
Poids moléculaire (g/mol) 289.22
Numéro MDL MFCD01321141
Clé InChI QYNWFBYWVPMMRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-4'-tert-butylbiphenyl, 1,1'-biphenyl,4-bromo-4'-1,1-dimethylethyl, 4-bromo-4'-tert-butyl-1,1'-biphenyl, acmc-209do3, 4-bromo-4'-tertbutylbiphenyl, 4'-bromo-4-tert-butyl-biphenyl, 4-bromo-4/'-tert-butylbiphenyl, 4-bromo-4-tert-butylbiphenyl, 1-4-bromophenyl-4-tert-butylbenzene
CID PubChem 9971389
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Point de fusion 140°C to 143°C
Point d’ébullition 152°C (2 mmHg)
Quantité 1 g
Nom IUPAC 4-bromo-4’-tert-butyl-1,1’-biphényle
Poids de la formule 289.21
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-4-tert-butylbiphenyl
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.