Learn More
4-Bromo-4’-tert-butylbiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446140 10 g 10g
11436140 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446140 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27076.09
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 162258-89-1 | C16H17Br | 289.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 162258-89-1
Formule moléculaire C16H17Br
Poids moléculaire (g/mol) 289.22
Numéro MDL MFCD01321141
Clé InChI QYNWFBYWVPMMRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-4'-tert-butylbiphenyl, 1,1'-biphenyl,4-bromo-4'-1,1-dimethylethyl, 4-bromo-4'-tert-butyl-1,1'-biphenyl, acmc-209do3, 4-bromo-4'-tertbutylbiphenyl, 4'-bromo-4-tert-butyl-biphenyl, 4-bromo-4/'-tert-butylbiphenyl, 4-bromo-4-tert-butylbiphenyl, 1-4-bromophenyl-4-tert-butylbenzene
CID PubChem 9971389
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Point de fusion 140°C to 143°C
Point d’ébullition 152°C (2 mmHg)
Quantité 10 g
Nom IUPAC 1-bromo-4-(4-tert-butylphényl)benzène
Poids de la formule 289.21
Pourcentage de pureté 98%