Learn More
Chlorure de 4-bromo-5-chlorothiophène-2-sulfonyle, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10640923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10640923 250 mg 250mg
10283082 1 g 1g
10307404 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10640923 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW02652CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 166964-35-8
Formule moléculaire C4HBrCl2O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 295.974
Numéro MDL MFCD00052094
Clé InChI PABOKJJDABSQCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-2-chlorothiophene-5-sulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulphonyl chloride, 4-bromo-5-chloro-2-thiophenesulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulphonylchloride, 3-bromo-2-chlorothiophene-5-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-5-chloro, pubchem5475, 4-bromo-5-chloro-thiophene-2-sulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl, 4-bromanyl-5-chloranyl-thiophene-2-sulfonyl chloride
CID PubChem 2797220
Nom IUPAC 4-bromo-5-chlorothiophène-2-chlorure de sulfonyle
SMILES C1=C(SC(=C1Br)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 295.99
Pourcentage de pureté 95%