Learn More
4-Bromo-5-fluoro-2-méthoxyaniline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15455698 1 g 1g
15465698 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59397.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La4-bromo-5-fluoro-2-méthoxyaniline est utilisée comme réactif de laboratoire.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Maintenir le récipient bien fermé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 330794-03-1
Formule moléculaire C7H7BrFNO
Poids moléculaire (g/mol) 220.04
Numéro MDL MFCD21603958
Clé InChI WOFOKKKWMDHLEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, 4-bromo-5-fluoro-2-methoxy
CID PubChem 22347298
Nom IUPAC 4-bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
SMILES COC1=CC(Br)=C(F)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-5-fluoro-2-methoxyaniline
Quantité 1 g
Numéro UN 2811
Poids de la formule 220.04
Pourcentage de pureté 96%