Learn More
Acide 4-bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15425607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425607 250 mg 250mg
15405607 1 g 1g
15415607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15425607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32838.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1020717-99-0
Formule moléculaire C7H3BrFNO4
Poids moléculaire (g/mol) 264.006
Numéro MDL MFCD08702773
Clé InChI JZVCMOJSPCGLTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-4-bromo-5-fluorobenzoic acid, 4-bromo-3-fluoro-6-nitrobenzoic acid, 4-bromo-5-fluoro-2-nitro benzoic acid, 4-bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoicacid, 4-bromo-5-fluoro-2-nitro-benzoic acid
CID PubChem 29919248
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)Br)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 264.01
Pourcentage de pureté 98%