Learn More
4-bromo-5-méthyl-1-phényl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10512662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10512662 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10512662 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC15510DA
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
CAS 50877-44-6
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H9BrN2
Numéro MDL MFCD02681923
Quantité 1 g
Synonyme 4-bromo-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-5-methyl-1-phenyl, 4-bromo-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene
Clé InChI GRERYMFLSYSEAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)Br
Nom IUPAC 4-bromo-5-methyl-1-phénylpyrazole
Poids moléculaire (g/mol) 237.1
CID PubChem 2776442
Poids de la formule 237.1
Pourcentage de pureté 97%