Learn More
4-bromo-5-méthylisoxazol-3-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10512442
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10512442 1 g Flacon en verre ambré 1g
10542092 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10512442 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB05698DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 5819-40-9
Formule moléculaire C4H5BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 177.00
Numéro MDL MFCD00052553
Clé InChI JEZOZNWEHSNXPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-bromo-5-methylisoxazole, 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl, 4-bromo-5-methylisoxazole-3-ylamine, acmc-20ana7, 4-bromo-5-methyl-3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl-isoxazol-3-ylamine, 4-bromanyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-methyl isoxazole
CID PubChem 2774464
Nom IUPAC 4-bromo-5-méthyl-1,2-oxazol-3-amine
SMILES CC1=C(Br)C(N)=NO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-5-methylisoxazol-3-amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 177
Pourcentage de pureté 97%