Learn More
Acide 4-bromo-6-chloronicotinique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromo-6-chloronicotinic Acid |
| CAS | 1256834-13-5 |
| Formule moléculaire | C6H3BrClNO2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 4-Bromo-6-chloro-3-pyridinecarboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H3BrClNO2/c7-4-1-5(8)9-2-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cnc(Cl)cc1Br |
| Nom IUPAC | Acide 4-bro-6-chloropyridine-3-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 236.45 |