Learn More
4-bromo-6-(trifluorométhyl)-1H-benzo[d]imidazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11340527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11340527 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10437602 1 g Flacon en verre ambré 1g
10334222 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11340527 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB05258CB
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175135-14-5
Formule moléculaire C8H4BrF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 265.033
Numéro MDL MFCD00067734
Clé InChI HYTQERQCUFICAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl benzimidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-benzimidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazole, 1h-benzimidazole,7-bromo-5-trifluoromethyl, 7-bromo-5-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-3h-1,3-benzodiazole, pubchem6508, buttpark 95\04-47, 4-bromo-6-trifluoromethylbenzimidazole
CID PubChem 2736427
Nom IUPAC 4-bromo-6-(trifluorométhyl)-1H-benzimidazole
SMILES C1=C(C=C(C2=C1NC=N2)Br)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 265.03
Pourcentage de pureté 97%