Learn More
4-bromo-7-azaindole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422699 1 g 1g
15432699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15422699 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66114.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 348640-06-2 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 348640-06-2
Formule moléculaire C7H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.035
Numéro MDL MFCD08272233
Clé InChI LEZHTYOQWQEBLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-7-azaindole, 4-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 4-bromo, 4-bromo-7-azaindol, 4-bromo-1h-pyrrolo-2,3 pyridine, pubchem14706, 4-bromo-7-aza-1h-indole, ksc497k7l
CID PubChem 22273643
Nom IUPAC 4-bromo-1H-pyrrolo[2,3 -b]pyridine
SMILES C1=CNC2=NC=CC(=C21)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-7-azaindole
Point de fusion 178°C to 183°C
Couleur Jaune à orange
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 9695211
Poids de la formule 197.04
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide