Learn More
4-Bromo-m-xylène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10762961 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10762961 10 g 10g
10013450 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10762961 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 294520100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 583-70-0
Formule moléculaire C8H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 185.06
Numéro MDL MFCD00000071
Clé InChI YSFLQVNTBBUKEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-m-xylene, 2,4-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-dimethyl, 4-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-bromobenzene, m-xylene, 4-bromo, 1-bromo-2,4-dimethyl-benzene, 4-brom-m-xylol, pubchem3762, acmc-1aowv
CID PubChem 68503
Nom IUPAC 1-bromo-2,4-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC=C(Br)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-m-xylene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
Couleur Incolore
% max. CAS 100.0
Quantité 10 g
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589nm)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire (CH3)2C6H3Br
Beilstein 05, II, 293
Poids de la formule 185.06
Pourcentage de pureté ≥96.0%