missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-N-(2,4-diméthylphényl)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™

Code produit 15483788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483788 1 g 1g
15493788 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15483788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57284.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 282091-66-1
Formule moléculaire C15H14BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 304.19
Numéro MDL MFCD00436496
Clé InChI CGUNDMXTDHRITR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-n-2,4-dimethylphenyl benzamide, 4-bromo-n-2,4-dimethyl-phenyl-benzamide
CID PubChem 774375
Nom IUPAC 4-bromo-N-(2,4-dimethylphenyl)benzamide
SMILES CC1=CC(C)=C(NC(=O)C2=CC=C(Br)C=C2)C=C1

Spécification

Nom chimique ou matériau 4-Bromo-N-(2,4-dimethylphenyl)benzamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 304.19
Pourcentage de pureté 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.