Learn More
4-Bromo-N-(2,4-diméthylphényl)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15493788
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
15493788 250 mg 250mg
15483788 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 15493788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57284.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 282091-66-1
Formule moléculaire C15H14BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 304.19
Numéro MDL MFCD00436496
Clé InChI CGUNDMXTDHRITR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-n-2,4-dimethylphenyl benzamide, 4-bromo-n-2,4-dimethyl-phenyl-benzamide
CID PubChem 774375
Nom IUPAC 4-bromo-N-(2,4-diméthylphényl)benzamide
SMILES CC1=CC(C)=C(NC(=O)C2=CC=C(Br)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-N-(2,4-dimethylphenyl)benzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 304.19
Pourcentage de pureté 97%