Learn More
4-bromo-N-(4-chloro-2,5-diméthoxyphényl)benzènesulfonamide, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15452796
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15452796 1 g 1g
15462796 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15452796 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H56605.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 346721-67-3
Formule moléculaire C14H13BrClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 406.675
Numéro MDL MFCD00588020
Clé InChI WBKSJEMNFRXWFA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl benzene-1-sulfonamide, cambridge id 5268579, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl-1-benzenesulfonamide, 4-bromo-n-4-chloro-2,5-bis methyloxy phenyl benzenesulfonamide
CID PubChem 1048928
Nom IUPAC 4-bromo-N-(4-chloro-2,5-diméthoxyphényl)benzènesulfonamide
SMILES COC1=CC(=C(C=C1NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Br)OC)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)benzenesulfonamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 406.67
Pourcentage de pureté 97%