Learn More
4-Bromo-N-(4-méthoxybenzyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15432098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15432098 1 g 1g
15442098 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15432098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55757.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 175357-73-0 | Molecular Formula: C14H14BrNO | Molecular Weight: 292.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175357-73-0
Formule moléculaire C14H14BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 292.176
Numéro MDL MFCD00017822
Clé InChI LJKLYFDMLGYRCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-n-4-methoxyphenyl methyl aniline, 4-bromo-n-4-methoxybenzyl aniline, n-4-methoxybenzyl-4-bromoaniline, 4-bromo-phenyl-4-methoxy-benzyl-amine, 4-bromophenyl 4-methoxyphenyl methyl amine
CID PubChem 775227
Nom IUPAC 4-bromo-N-[(4-méthoxyphényl)méthyl]aniline
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-N-(4-methoxybenzyl)aniline
Quantité 1 g
Poids de la formule 292.18
Pourcentage de pureté 97%