Learn More
4-Bromo-N-méthylbenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15484328
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15484328 250 mg 250mg
15474328 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15484328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H57940.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27466-83-7
Formule moléculaire C8H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 214.062
Numéro MDL MFCD00462943
Clé InChI DXCFWNVWQTYPOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamide, 4-bromo-n-methyl, n-methyl 4-bromobenzamide, acmc-209gxd, n-methyl-4-bromobenzamide, 4-bromo-n-methyl-benzamide, 4-bromophenyl-n-methylcarboxamide
CID PubChem 186113
Nom IUPAC 4-bromo-N-méthylbenzamide
SMILES CNC(=O)C1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-N-methylbenzamide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 214.06
Pourcentage de pureté 97%