Learn More
4-Bromo-o-phénylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11451510 100 g 100g
11431510 5 g 5g
11441510 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11451510 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26929.22
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1575-37-7 | C6H7BrN2 | 187.04 g/mol
4-Bromo-o-phenylenediamine, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Le bromo-o-phénylènediamine est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé en synthèse organique, dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les matières tinctoriales.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Gardez loin les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1575-37-7
Formule moléculaire C6H7BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 187.04
Numéro MDL MFCD02660622
Clé InChI WIHHVKUARKTSBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromo-1,2-benzenediamine, 4-bromo-1,2-diaminobenzene, 4-bromo-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-bromobenzene, 2-amino-4-bromoaniline, 4-bromo-1,2-phenylenediamine, 4-bromo-2-aminoaniline, 1,2-benzenediamine, 4-bromo, 2-amino-4-bromophenylamine, 4-bromophenylene-1,2-diamine
CID PubChem 323593
Nom IUPAC 4-bromobenzène-1,2-diamine
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromo-o-phenylenediamine
Point de fusion 64°C to 66°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 97%