Learn More
4’-bromoacétanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10380444 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10380444 25 g Flacon en verre 25g
10327930 100 g Flacon en verre 100g
13428418 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10380444 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171570250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 103-88-8 | C8H8BrNO | 214.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-88-8
Formule moléculaire C8H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 214.06
Numéro MDL MFCD00000092
Clé InChI MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-bromoacetanilide, n-4-bromophenyl acetamide, p-bromoacetanilide, 4-bromoacetanilide, bromoanilide, acetamide, n-4-bromophenyl, antisepsin, bromoantifebrin, asepsin, p-bromo-n-acetanilide
CID PubChem 7683
Nom IUPAC N-(4-bromophényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4′-Bromoacetanilide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 166.0°C to 170.0°C
Couleur Beige à blanc ou gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CONHC6H4Br
Quantité 25 g
Beilstein 12,642
Merck Index 15,1406
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in hot water,soluble in benzene,chloroform and ethyl acetate,moderately soluble in alcohol
Poids de la formule 214.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Bromoacetanilide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.