Learn More
4’-bromoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318561 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11318561 500 g Flacon en verre 500g
10509810 25 g Flacon en verre 25g
10605142 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11318561 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106595000
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-90-1 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-90-1
Formule moléculaire C8H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 199.05
Numéro MDL MFCD00000105
Clé InChI WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo
CID PubChem 7466
Nom IUPAC 1-(4-bromophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Bromoacetophenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 48°C to 52°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 255°C
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4COCH3
Quantité 500 g
Beilstein 07,283
Merck Index 15,141
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 199.05
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou flocons cristallins