Learn More
4’-bromoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454903 100 g 100g
11444903 25 g 25g
11464903 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454903 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12222.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-90-1 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
Labeled 4’-Bromoacetophenone possess activity against positive phototaxis of Chlamydomonas cells. A fundamental starting material for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 4’-bromoacétophénone marqué possède une activité contre la phototaxie positive des cellules de Chlamydomonas. Un produit de départ fondamental pour la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des agents oxydants et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-90-1
Formule moléculaire C8H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 199.05
Numéro MDL MFCD00000105
Clé InChI WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo
CID PubChem 7466
Nom IUPAC 1-(4-bromophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Bromoacetophenone
Point de fusion 49°C to 53°C
Point d’ébullition 255°C to 256°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 386015
Merck Index 14,1403
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform. Insoluble in water.
Poids de la formule 199.05
Pourcentage de pureté 98%