Learn More
4’-bromoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11464903
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
11464903 500 g 500g
11444903 25 g 25g
11454903 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11464903 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12222.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 99-90-1 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
Labeled 4’-Bromoacetophenone possess activity against positive phototaxis of Chlamydomonas cells. A fundamental starting material for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le composé 4’-bromoacétophénone marqué possède une activité contre la phototaxie positive des cellules de Chlamydomonas. Un produit de départ fondamental pour la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des agents oxydants et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-90-1
Formule moléculaire C8H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 199.05
Numéro MDL MFCD00000105
Clé InChI WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo
CID PubChem 7466
Nom IUPAC 1-(4-bromophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Nom chimique ou matériau 4'-Bromoacetophenone
Point de fusion 49°C to 53°C
Point d’ébullition 255°C to 256°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 500 g
Beilstein 386015
Merck Index 14,1403
Informations sur la solubilité Soluble in Chloroform. Insoluble in water.
Poids de la formule 199.05
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.