Learn More
Bromhydrate de 4-(Bromoacetyl)pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434997
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15434997 1 g 1g
15444997 5 g 5g
15454997 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15434997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32285.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5349-17-7 | C7H7Br2NO | 280.947 g/mol
Design and synthesis of potent, selective, and orally bioavailable tetrasubstituted imidazole inhibitors of p38 mitogen-activated protein kinase 4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide was used to prepare 2-Phenyl-4-(4-pyridyl)imidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La conception et la synthèse d’inhibiteurs d’imidazole tétrasubstitués puissants, sélectifs et biodisponibles par voie orale de la protéine kinase 4-(bromoacétyl)pyridine activée par des agents mitogènes p38 ont été utilisées pour préparer le 2-phényl-4-(4-pyridyl)imidazole.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5349-17-7
Formule moléculaire C7H7Br2NO
Poids moléculaire (g/mol) 280.947
Numéro MDL MFCD02681893
Clé InChI RGALBQILADNMKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethan-1-one hydrobromide, ethanone, 2-bromo-1-4-pyridinyl-, hydrobromide, 4-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 4-bromoacetylpyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyrdin-4-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hbr, 4-bromoacetyl pyridine hbr
CID PubChem 2776239
Nom IUPAC 2-bromo-1-pyridine-4-yléthanone ; Bromhydrate
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)CBr.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
Point de fusion ∽200°C (decomposition)
Odeur Weak
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 280.95
Pourcentage de pureté 98%