Learn More
4-bromoaniline-2,3,5,6-d4, TRC
Code produit 30337514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337514 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30337514 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB679967250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoaniline-2,3,5,6-d4
CAS 61357-76-4
Formule moléculaire C6 2H4 H2 Br N
Quantité 250 mg
Synonyme Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-bromo- (9CI), 4-Bromoaniline-2,3,5,6-2H4, 4-Bomobenzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-Bromoaniline-2,3,5,6-D4, 4-Bromoaniline-d4
Formule InChI InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1N
Nom IUPAC 4-bro-2,3,5,6-tétradeutéroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 176.05
Poids de la formule 174.9935