Learn More
4-bromoaniline, 96 %, Pract., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10710482 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10710482 500 g 500g
15740869 100 g 100g
11995211 2.5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10710482 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 402875000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 106-40-1 | C6H6BrN | 172.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-40-1
Formule moléculaire C6H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 172.02
Numéro MDL MFCD00007822
Clé InChI WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
CID PubChem 7807
Nom IUPAC 4-bromoaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoaniline
Note relative au nom (pract), 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 60.0°C to 64.0°C
Couleur Marron à gris
Densité 1.4970g/mL
Point d’ébullition 230.0°C to 250.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4NH2
Quantité 500 g
Beilstein 12,636
Merck Index 15,1411
Gravité spécifique 1.497
Informations sur la solubilité Solubility in water: < 1 g / l. Other solubilities: soluble in most organic solvents except cold,petroleum,very soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 172.02
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline