Learn More
4-Bromoaniline, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482088 50 g 50g
11492088 250 g 250g
11472088 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482088 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15126.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.61€
    38.65€ / 50g
    Économisez 7.96€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-40-1 | C6H6BrN | 172.025 g/mol
4-Bromoaniline is used as a precursor in the production of azo dyes and dihydroquinazolines. It is also used as carbon and nitrogen supplement in the culture medium of Moraxella sp. strain G. Further, it is employed in the preparation of para-bromobiphenyl through Gomberg-Bachmann reaction. In addition to this, it is used as a building block in the preparation or pharmaceutical and organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-bromoaniline est utilisée comme précurseur dans la production de colorants azoïques et de dihydroquinazolines. Il est également utilisé comme supplément de carbone et d’azote dans le milieu de culture de la souche G de Moraxella sp. Ensuite, il est utilisé dans la préparation du para-bromobiphényle via la réaction de Gomberg-Bachmann. En outre, il est utilisé comme élément de base dans la préparation de composés pharmaceutiques et organiques.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther. Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Sensible à la lumière et à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides, les chloroformates et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-40-1
Formule moléculaire C6H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 172.025
Numéro MDL MFCD00007822
Clé InChI WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
CID PubChem 7807
Nom IUPAC 4-bromoaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoaniline
Point de fusion 60°C to 65°C
Point d’ébullition 222°C to 224°C
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Quantité 50 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 742031
Merck Index 14,1404
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and ether. Insoluble in cold water.
Poids de la formule 172.03
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromoaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromoaniline