Learn More
4-bromoaniline, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10764851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10764851 100 g Flacon en verre 100g
10346450 25 g Flacon en verre 25g
11965211 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10764851 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146281000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 106-40-1 | C6H6BrN | 172.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-40-1
Formule moléculaire C6H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 172.02
Clé InChI WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
CID PubChem 7807
Nom IUPAC 4-bromoaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoaniline
Point de fusion 60.0°C to 64.0°C
Couleur Marron-gris à blanc
Densité 1.4970g/mL
Point d’ébullition 230.0°C to 250.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4NH2
Quantité 100 g
Beilstein 12,636
Merck Index 15,1411
Gravité spécifique 1.497
Informations sur la solubilité Solubility in water: < 1 g / l. Other solubilities: soluble in most organic solvents except cold,petroleum,very soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 172.02
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromoaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromoaniline