Learn More
4-Bromoaniline, TRC
Product Code. 30339279
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30339279 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30339279 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB67996525G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Bromoaniline
CAS 106-40-1
Formule moléculaire C6 H6 Br N
Quantité 25 g
Synonyme Aniline, p-bromo- (8CI), 4-Bromobenzenamine, 1-Amino-4-bromobenzene, 4-Aminobromobenzene, 4-Bromoaniline, 4-Bromophenylamine, NSC 7085, p-Aminobromobenzene, p-Aminophenyl bromide, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine
Formule InChI InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
SMILES Nc1ccc(Br)cc1
Nom IUPAC 4-bromoaniline
Poids moléculaire (g/mol) 172.02
Poids de la formule 170.9684