Learn More
4-Bromoaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Bromoaniline |
| CAS | 106-40-1 |
| Formule moléculaire | C6 H6 Br N |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Aniline, p-bromo- (8CI), 4-Bromobenzenamine, 1-Amino-4-bromobenzene, 4-Aminobromobenzene, 4-Bromoaniline, 4-Bromophenylamine, NSC 7085, p-Aminobromobenzene, p-Aminophenyl bromide, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Br)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-bromoaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.02 |
| Poids de la formule | 170.9684 |