Learn More
4-bromoanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10254130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10254130 100 mL 100mL
15720789 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10254130 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 106631000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.15€
    28.65€ / 100mL
    Économisez 5.50€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 104-92-7 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-92-7
Formule moléculaire C7H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 187.04
Numéro MDL MFCD00000097
Clé InChI QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoanisole, p-bromoanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy, 4-methoxybromobenzene, anisyl bromide, p-anisyl bromide, p-bromanisole, p-methoxybromobenzene, p-methoxyphenyl bromide, 4-methoxyphenyl bromide
CID PubChem 7730
ChEBI CHEBI:47257
Nom IUPAC 1-bromo-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoanisole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 9.0°C to 10.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4900g/mL
Point d’ébullition 223.0°C
Point d’éclair 94°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4OCH3
Indice de réfraction 1.5630 to 1.5650
Quantité 100 mL
Beilstein 06, 199
Merck Index 10, 1400
Gravité spécifique 1.49
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide