Learn More
4-bromoanisole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409423
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409423 2500 g 2500g
11489413 100 g 100g
11499413 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409423 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11824.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.14€
    298.65€ / 2500g
    Économisez 65.49€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 104-92-7 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
4-Bromoanisole finds application as an intermediate in synthetic chemistry. It is used in the preparation of aryl 1,3-diketones and ethyl 4-methoxycinnamate. It is a used as a brominating reagent. Further, it is used in Suzuki coupling reaction with phenylboronic acid as well as in Heck reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-Bromoanisole trouve son application comme intermédiaire en chimie synthétique. Il est utilisé dans la préparation d’aryle 1,3-dicétones et d’éthyle 4-méthoxycinnamate. Il sert de réactif de bromation. De plus, il est utilisé dans la réaction de couplage Suzuki avec de l’acide phénylboronique ainsi que dans la réaction de Heck.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-92-7
Formule moléculaire C7H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 187.036
Numéro MDL MFCD00000097
Clé InChI QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoanisole, p-bromoanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy, 4-methoxybromobenzene, anisyl bromide, p-anisyl bromide, p-bromanisole, p-methoxybromobenzene, p-methoxyphenyl bromide, 4-methoxyphenyl bromide
CID PubChem 7730
ChEBI CHEBI:47257
Nom IUPAC 1-bromo-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)Br
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Bromoanisole
Point de fusion 10°C to 13°C
Densité 1.494
Point d’ébullition 98°C to 99°C (10 mmHg)
Point d’éclair 94°C (201°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.564
Quantité 2500 g
Beilstein 1237590
Merck Index 14,1427
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 187.04
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.