Learn More
4-Bromoanisole (p-Methoxyphényl Bromure), TRC
Code produit 30464809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464809 5 g 5g
30467109 25 g 25g
30480767 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30464809 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2658155G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-92-7
Formule moléculaire C7H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 187.03
Synonyme 1-Bromo-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-bromobenzene, 4-Anisyl bromide, 4-Bromo-1-methoxybenzene, 4-Bromoanisol, 4-Bromomethoxybenzene, 4-Methoxy-1-bromobenzene, 4-Methoxybromobenzene, 4-Methoxyphenyl bromide, NSC 8042, p-Anisyl bromide, p-Bromanisole, p-Bromoanisole, p-Bromomethoxybenzene, p-Bromophenyl methyl ether, p-Methoxybromobenzene
Nom IUPAC 1-bromo-4-méthoxybenzène
SMILES COc1ccc(Br)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromoanisole(p-Methoxyphenyl Bromide)
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
Poids de la formule 185.968