Learn More
Acétal de diéthyl 4-bromobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450608
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450608 100 g 100g
11446257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11450608 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25163.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 34421-94-8 | Molecular Formula: C11H15BrO2 | Molecular Weight: 259.14 g/mol
Le 4-brmobenzaldéhyde diéthylacétal est une matière première et un intermédiaire importants utilisés dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits biochimiques et les colorants.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
L’acétal diéthylique de 4-bromobenzaldéhyde est une matière première importante et un intermédiaire utilisé en synthèse organique, dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les matières tinctoriales.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34421-94-8
Formule moléculaire C11H15BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 259.14
Numéro MDL MFCD01863514
Clé InChI BFSNEBVTOODGHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobenzaldehyde diethyl acetal, 1-bromo-4-diethoxymethyl benzene, 4-bromobenzaldehydediethylacetal, benzene, 1-bromo-4-diethoxymethyl, 4-bromophenyl diethoxymethane, 4-bromobenzaldehyde diethylacetal, 4-bromo-alpha,alpha-diethoxytoluene, pubchem5372, acmc-1aigt, 4-bromobenzaldehydediethyl acetal
CID PubChem 688340
Nom IUPAC 1-bromo-4-(diethoxymethyl)benzene
SMILES CCOC(OCC)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
Densité 1.274
Point d’ébullition 99°C to 101°C (1 mmHg)
Point d’éclair 104°C (219°F)
Indice de réfraction 1.512
Quantité 100 g
Beilstein 2448775
Poids de la formule 259.14
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement