Learn More
Acétale diéthylique de 4-bromobenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10553624 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10553624 10 g Flacon en verre 10g
10296373 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10553624 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 390020100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 34421-94-8
Formule moléculaire C11H15BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 259.14
Numéro MDL MFCD01863514
Clé InChI BFSNEBVTOODGHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobenzaldehyde diethyl acetal, 1-bromo-4-diethoxymethyl benzene, 4-bromobenzaldehydediethylacetal, benzene, 1-bromo-4-diethoxymethyl, 4-bromophenyl diethoxymethane, 4-bromobenzaldehyde diethylacetal, 4-bromo-alpha,alpha-diethoxytoluene, pubchem5372, acmc-1aigt, 4-bromobenzaldehydediethyl acetal
CID PubChem 688340
Nom IUPAC 1-bromo-4-(diéthoxyméthyl)benzène
SMILES CCOC(OCC)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2740g/mL
Point d’ébullition 75°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair 105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4CH(OCH2CH3)2
Indice de réfraction 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589nm)
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.274
Poids de la formule 259.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.