Learn More
Acide 4-bromobenzyèneboronique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11321337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11321337 25 g 25g
11301337 1 g 1g
11311337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11321337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01565.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5467-74-3 | C6H6BBrO2 | 200.83 g/mol
4-Bromobenzeneboronic acid is a reagent used for Palladium catalyzed Suzuki-Miyaura cross-couplings, Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence. It is also used in the preparation of Protein modulators and enzymatic and kinase inhibitors, Gallate-based obovatol analogs with potential anti-tumor activity. It is used as a reagent for Copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation of arylboronic acids with fluoroalkyl iodides, Pd-catalyzed arylative cyclization of alkyne-tethered enals or enones via carbopalladation of alkynes, Copper-catalyzed cross-couplings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-bromobenzèneboronique est un réactif utilisé pour les couplages croisés de Suzuki-Miyaura catalysés par le palladium, la réaction de Heck oxydante de type tandem Pd(II) et la séquence d’amidation C-H intramoléculaire. Il est également utilisé dans la préparation de modulateurs de protéines et d’inhibiteurs enzymatiques et de kinases, d’analogues d’obovatol à base de gallate avec une activité anti-tumorale potentielle. Il est utilisé comme réactif pour la fluoroalkylation aérobie sans ligands médiée par le cuivre des acides arylboroniques avec des iodures fluoroalkyles, la cyclisation arylative catalysée par le Pd des énals ou des énones à synthèse d’alkyne via la carbopallation des alcynes, les couplages croisés catalysés par le cuivre.
Solubilité
Soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sombre. Conserver à l’écart des matériaux incompatibles tels que les agents oxydants. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les bases, les alcools
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5467-74-3
Formule moléculaire C6H6BBrO2
Poids moléculaire (g/mol) 200.83
Numéro MDL MFCD00002104
Clé InChI QBLFZIBJXUQVRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenyl boronic acid, 4-bromobenzeneboronic acid, 4-bromophenylboric acid, p-bromophenylboronic acid, p-bromophenylboric acid, p-bromobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromophenyl, benzeneboronic acid, p-bromo, p-bromophenyl boronic acid, 4-bromo phenyl boronic acid
CID PubChem 79599
Nom IUPAC Acide (4-bromophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzeneboronic acid
Point de fusion 282°C to 286°C
Quantité 25 g
Beilstein 2936347
Informations sur la solubilité Soluble in methanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 200.83
Pourcentage de pureté ≥97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromobenzeneboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dihydroxy-4-bromophenylborane