Learn More
4-Bromobenzènesulfonamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392596 1 g 1g
11302606 5 g 5g
11312606 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11392596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08602.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 701-34-8 | C6H6BrNO2S | 236.083 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 701-34-8
Formule moléculaire C6H6BrNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 236.083
Numéro MDL MFCD00051977
Clé InChI STYQHICBPYRHQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-bromobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-bromo, benzenesulfonamide, 4-bromo, 4-bromobenzene-1-sulfonamide, 4-bromo-benzenesulfonamide, 4-bromobenzene sulfonamide, pbsa, 4-bromophenylsulfonamide, 4-bromo-phenylsulfonamide, wln: zswr de
CID PubChem 69696
Nom IUPAC 4-bromobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)N)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzenesulfonamide
Point de fusion 164°C to 167°C
Quantité 1 g
Beilstein 2691657
Poids de la formule 236.09
Pourcentage de pureté 98%