Learn More
Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10533311 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10533311 25 g Flacon en verre 25g
10061590 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10533311 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148760250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 98-58-8 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-58-8
Formule moléculaire C6H4BrClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 255.51
Numéro MDL MFCD00007437
Clé InChI KMMHZIBWCXYAAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, p-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenesulfonyl chloride, p-bromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromobenzenesulphonyl chloride, 4-bromobenzenesulfonylchloride, unii-c6347t8fp1, 4-bromobenzene sulfonyl chloride, 4-bromophenyl chlorosulfone
CID PubChem 7396
Nom IUPAC Chlorure de 4-bromobenzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromobenzenesulfonyl chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 74°C to 77°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 153°C (15.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Ex CL) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4SO2Cl
Quantité 25 g
Beilstein 11, 57
Merck Index 15, 1414
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 255.51
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Bromobenzenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.